Få mere at vide
BPC 157, TRC
Artikelnummer. 30007305
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007305 1 mg
30006425 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6767201MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137525-51-0
Molekylær formel C62 H98 N16 O22
Molekylvægt (g/mol) 1419.54
Synonym BPC 157, Glycyl-L-α-glutamyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolylglycyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-α-aspartyl-L-α-aspartyl-L-alanylglycyl-L-leucyl-L-valine;
IUPAC navn (4S)-4-[(2-aminoacetyl)amino]-5-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[[2-[[(1S)-5-amino-1-[(2S)-2-[[(1S)-2-[[(1S)-1-(carboxymethyl)-2-[[(1S)-1-(carboxymethyl)-2-[[(1S)-2-[[2-[[(1S)-1-[[(1S)-1-carboxy-2-methyl-propyl]carbamoyl]-3-methyl-butyl]amino]-2-oxo-ethyl]amino]-1-methyl-2-oxo-ethyl]amino]-2-oxo-ethyl]amino]-2-oxo-ethyl]amino]-1-methyl-2-oxo-ethyl]carbamoyl]pyrrolidine-1-carbonyl]pentyl]amino]-2-oxo-ethyl]carbamoyl]pyrrolidine-1-carbonyl]pyrrolidine-1-carbonyl]pyrrolidin-1-yl]-5-oxo-pentanoic syre
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)CN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycyl-L-alpha-glutamyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolylglycyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-alpha-aspartyl-L-alpha-aspartyl-L-alanylglycyl-L-leucyl-L-valine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C62H98N16O22/c1-31(2)25-37(55(92)74-50(32(3)4)62(99)100)71-46(81)29-65-51(88)33(5)67-53(90)38(26-48(84)85)73-54(91)39(27-49(86)87)72-52(89)34(6)68-57(94)41-15-10-21-75(41)58(95)35(13-7-8-20-63)70-45(80)30-66-56(93)40-14-9-22-76(40)60(97)43-17-12-24-78(43)61(98)42-16-11-23-77(42)59(96)36(18-19-47(82)83)69-44(79)28-64/h31-43,50H,7-30,63-64H2,1-6H3,(H,65,88)(H,66,93)(H,67,90)(H,68,94)(H,69,79)(H,70,80)(H,71,81)(H,72,89)(H,73,91)(H,74,92)(H,82,83)(H,84,85)(H,86,87)(H,99,100)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,50-/m0/s1
Formel vægt 1418.7042
Procent renhed >95%