Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ BP624 GC Kapillærsøjler
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1.4μ m
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polar fase
- EPA organiske analyser (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideel til miljøanalyser, flygtige organiske stoffer, alkoholanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Type | BP624 GC Kapillærsøjle |
| Til brug med (applikation) | Analyse af flygtige drikkevandsstoffer, Flygtige drikkevand, Klorerede kulbrinter, Analyse af opløsningsmidler |
| Temperaturområde | 0 °C til 230/240 °C |
| Filmtykkelse | 1.4μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Materiale | Cyanopropylphenyl polysiloxan |
| Emballagemateriale | BP624 |