Learn More
Trajan™ BP5 GC Kapillærsøjle
Product Code. 15248653
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Længde (metrisk):
12 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 15248653
missing translation for 'mfr': Trajan™ 054160
Only null left
Add to basket
Add to basket
En generel fase, der bruges til en bred vifte af applikationer
  • Fremragende generel kolonne
  • Lav blødning
  • Ikke-polær
  • Høj temperatur
  • Ideel til aromater, pesticider, herbicider, misbrugsstoffer og kulbrinter
Specifications
Maks. Temperatur 350/360 °C
Funktionalitet/Interaktionstype Pi-binding med de aromatiske phenylgrupper
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase 5% Phenyl Polysilphenylen Siloxane
USP type G27, G36, G41
Til brug med (applikation) Fenolanalyse, Ultra Trace Analyser, Analyse af pesticider og herbicider, Kulbrinter, Analyse af opløsningsmidler, Fenoler, Aminer, GC-MS og andre specifikke detektorapplikationer
Temperaturområde -40 °C til +350/360 °C
Filmtykkelse 3μ m
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale Forte™ BPX5
Polaritet Ikke polær
Belægning Sammensmeltet silica