Få mere at vide
Trajan™ BP5 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10025290
Længde (metrisk):
12 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10025290
Brand: Trajan™ 054168
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En generel fase, der bruges til en bred vifte af applikationer
  • Fremragende generel kolonne
  • Lav blødning
  • Ikke-polær
  • Høj temperatur
  • Ideel til aromater, pesticider, herbicider, misbrugsstoffer og kulbrinter
Tekniske data
Maks. Temperatur 320/340 °C
Diameter (metrisk) Indvendig 0.22 mm
Stationær fase 5 % phenyl/95 % dimethylpolysiloxan
USP type G36, G41
Til brug med (applikation) Analyse af narkotikamisbrug, Pesticidanalyse, Herbicidanalyse, Misbrugsstoffer, Kulbrinter
Temperaturområde -60 °C til +320/340 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 25 m
Emballagemateriale Forte™ BP5
Polaritet Ikke polær
Belægning Sammensmeltet silica