Få mere at vide
SGE™ BP5 Kapillær GC-søjle
Artikelnummer. 10037959
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10037959
Brand: SGE™ 054183
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende generel GC-søjle
  • Lav blødning
  • Ikke-polær
  • Temperaturområde: -60° til +320/340 °C (-76 °F til +608/644 °F)
Tekniske data
Længde (engelsk) 98 ft.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase SGE™ BP5
Til brug med (applikation) Kulbrinteanalyse, Pesticidanalyse, Herbicidanalyse, Misbrugsstoffer, Kulbrinteanalyse
Partikelstørrelse 0,25μ m
Temperaturområde -60 °C til +320/340 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Materiale 5% Phenyl; 95 % dimethylpolysiloxan
Polaritet Ikke polær