Få mere at vide
Trajan™ BP1 GC Kapillærsøjler
Artikelnummer. 15258713
Længde (metrisk):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
3μ m
5μ m
0.25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15258713
Brand: Trajan™ 054820
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til analyse af kulbrinter, aromater, pesticider, phenol, herbicider og aminer. Trajan Scientific and Medical™ BP1 CG Kapillærsøjler er konstrueret af 100 % dimethylpolysiloxan.
  • Klassisk tværbundet dimethylpolysiloxanteknologi
  • Lav blødning
  • Ikke-polær
  • Ideel til analyser som kulbrinter, aromater, pesticider og aminer
Tekniske data
Maks. Temperatur 340/360 °C
Funktionalitet/Interaktionstype Van der Waals interaktion
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase 100% dimethylpolysiloxan
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Fenolanalyse, Aromatisk analyse, Pesticidanalyse, Fenoler, Herbicidanalyse, Aminer
Temperaturområde -60 °C til +340/360 °C
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale Forte™ BP1
Polaritet Ikke polær
Belægning Sammensmeltet silica