Få mere at vide
BP 294, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-(((2-(1H-Imidazol-4-yl)-1-methylethyl)imino)phenylmethyl)phenol |
| CAS | 139191-80-3 |
| Molekylær formel | C19H19N3O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | BP 294 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O/c1-14(11-16-12-20-13-21-16)22-19(15-7-3-2-4-8-15)17-9-5-6-10-18(17)23/h2-10,12-14,23H,11H2,1H3,(H,20,21) |
| SMIL | C[C@H](Cc1c[nH]cn1)\N=C(\c2ccccc2)/c3ccccc3O |
| IUPAC navn | 2-[N-[1-(1H-imidazol-5-yl)propan-2-yl]-C-phenylcarbonimidoyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.37 |
| Formel vægt | 305.1528 |