Få mere at vide
Edulab Boyles Law Apparatus
Artikelnummer. 30280272
Skift visning
Produkttype:
Boyles lovdemonstrationsapparat
Artikelnummer. Produkttype
30280272 Boyles lovdemonstrationsapparat
1 options
Artikelnummer. 30280272 Leverandør Edulab Leverandørnr. VTN12302225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 DKK
    1057.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.92 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Demonstrerer Boyles lov på en klar og praktisk måde for laboratorieforsøg.
  • Forbedret Boyles lov-apparat designet til effektiv demonstration af tryk-volumen-sammenhænge
  • Reservoirsystemet tillader gradvist pumpet farvet vand eller olie ind i røret med luft
  • Graderet rør muliggør nøjagtige volumenmålinger, mens trykket måles ved hjælp af en pålidelig Bourdon-måler
Tekniske data
Til brug med (applikation) Demonstration af Boyles lov
Inkluderer Ét apparat
Produkttype Boyles lovdemonstrationsapparat