Beskrivelse
- Sørg for, at personalet hurtigt kan få adgang til viskerne takket være dispenserens enkle åbne design.
- Let at bruge med combi-rullen Tork i en kasse – dispenseren er specielt designet til disse produkter.
- Hurtigt og nemt at genopfylde, hvilket frigør personalet til at udføre andre opgaver.
- Pladsbesparende design kan også monteres på væggen, så viskerne er let tilgængelige i trange og begrænsede rum.
- Brug denne enkle og åbne dispenser med Tork combi-rullen i en kasse for ekstra bekvemmelighed.
Fordele ved et hurtigt overblik:
- Vægmonteret design for at spare plads
- Høj kapacitet og nem at genopfylde for mindre vedligeholdelse
- Gør viskerne let tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hård rullehåndklædedispenser |
| Farve | Sort |
| Alternativt varenummer | 7310792072103 |
| Dimensioner (L x B x H) | 28.5 x 29 x 26 cm |
| Holder | Hårdt rullehåndklæde |
| Materiale | Plast |
| Montering | Vægmontering |
| Antal rum | 1 |
| Produkt stil | Åben top og front |
| Mængde | 1 hv. |