Få mere at vide
Heathrow Scientific Box Top Parafilm Dispensere
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
Disse alsidige parafilmskærere er designet til at passe til både 2'' og 4'' ruller parafilm for maksimal fleksibilitet. Disse innovative dispensere har en integreret barbermaskine, der glider glat for at skabe et rent snit hver gang, hvilket eliminerer behovet for saks og sikrer, at dine fingerspidser forbliver sikre. De er lavet af ABS-plast, der er lette at rengøre, og kommer i en række forskellige farver.
- Passer til flere størrelser af parafilm: Kan rumme både 2'' og 4'' ruller, hvilket giver fleksibilitet til forskellige applikationer
- Integreret sikkerhedsskraber: Designet med en integreret barbermaskine, der glider jævnt og skaber et rent snit hver gang
- Holdbar og nem at rengøre: Fremstillet af ABS-plastik, hvilket sikrer, at fræseren er nem at rengøre og vedligeholde
- Pålidelig konsistens: Giver et ensartet, rent snit hver gang
- Fuldstændig sikker: Skærer parafilm uden at skade dine fingerspidser
- To sikkerhedsblade inkluderet: Leveres med to sikkerhedsblade til langvarig brug
- Forskellige farver: Fås i en række farver, der passer til dine præferencer
Specifications
Specifications
| Produkttype | Parafilm Dispenser |
| Farve | Lilla |
| Dimensioner (L x B x H) | 12.3 x 17.2 x 9.9 cm |
| Holder | Parafilm |
| Materiale | ABS |
| Montering | Fritstående |
| Antal rum | 1 |
| Produkt stil | Top Loading |