Få mere at vide
Heathrow Scientific Box Top Parafilm Dispensere
Artikelnummer. 17802809 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Lilla
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17802809 Blå
17812809 Lilla
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17802809 Leverandør Heathrow Scientific Leverandørnr. 120667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    188.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Du skal blot placere dispenseren oven på Parafilm og træk forseglingsfilmen igennem.
Disse alsidige parafilmskærere er designet til at passe til både 2'' og 4'' ruller parafilm for maksimal fleksibilitet. Disse innovative dispensere har en integreret barbermaskine, der glider glat for at skabe et rent snit hver gang, hvilket eliminerer behovet for saks og sikrer, at dine fingerspidser forbliver sikre. De er lavet af ABS-plast, der er lette at rengøre, og kommer i en række forskellige farver.
  • Passer til flere størrelser af parafilm: Kan rumme både 2'' og 4'' ruller, hvilket giver fleksibilitet til forskellige applikationer
  • Integreret sikkerhedsskraber: Designet med en integreret barbermaskine, der glider jævnt og skaber et rent snit hver gang
  • Holdbar og nem at rengøre: Fremstillet af ABS-plastik, hvilket sikrer, at fræseren er nem at rengøre og vedligeholde
  • Pålidelig konsistens: Giver et ensartet, rent snit hver gang
  • Fuldstændig sikker: Skærer parafilm uden at skade dine fingerspidser
  • To sikkerhedsblade inkluderet: Leveres med to sikkerhedsblade til langvarig brug
  • Forskellige farver: Fås i en række farver, der passer til dine præferencer
Tekniske data
Produkttype Parafilm Dispenser
Farve Blå
Dimensioner (L x B x H) 12.3 x 17.2 x 9.9 cm
Holder Parafilm
Materiale ABS
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Top Loading