Få mere at vide
Scotch™ Æskeforseglingstape 311+
Artikelnummer. p-7241261 Shop alle 3M produkter
Dimensioner (LxB):
66 m x 48 mm
990 mx 48 mm
Artikelnummer. 17731679
Brand: Scotch™ 7100220442
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne højtydende industrielle emballagetape er til boksforsegling, splejsning, recouperage og andre krævende emballageapplikationer. Det giver god ydeevne i fugtige og kolde transport- og opbevaringsmiljøer, selv i temperaturer under frysepunktet.
  • Højtydende industrielt emballagetape designet til kolde og fugtige temperaturer
  • Klæber på stærkt genbrugte, bølgepapkasser
  • God ydeevne over brede temperaturområder
  • Hurtig og nem påføring i hånden, ved hjælp af manuelle dispensere eller brug 3M-Matic™ Case Sealers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klæbende type Trykfølsom akryl
Farve Klarhed
Format Tape
Materiale Polypropylen
Produkttype Kasseforseglingstape
Dimensioner (LxB) 66 m x 48 mm
Længde (engelsk) 216.5 ft.
Længde (metrisk) 66 m
Bredde (engelsk) 1,88 tommer
Bredde (metrisk) 48 mm