Få mere at vide
Scotch™ Æskeforseglingstape 311+
Artikelnummer. 17731679 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
66 m x 48 mm
990 mx 48 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17731679 66 m x 48 mm
17721679 990 mx 48 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17731679 Leverandør Scotch™ Leverandørnr. 7100220442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00 DKK
    92.11 DKK / 6 ruller
    Spare 130.89 DKK
    58% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne højtydende industrielle emballagetape er til boksforsegling, splejsning, recouperage og andre krævende emballageapplikationer. Det giver god ydeevne i fugtige og kolde transport- og opbevaringsmiljøer, selv i temperaturer under frysepunktet.
  • Højtydende industrielt emballagetape designet til kolde og fugtige temperaturer
  • Klæber på stærkt genbrugte, bølgepapkasser
  • God ydeevne over brede temperaturområder
  • Hurtig og nem påføring i hånden, ved hjælp af manuelle dispensere eller brug 3M-Matic™ Case Sealers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klæbende type Trykfølsom akryl
Farve Klarhed
Format Tape
Materiale Polypropylen
Produkttype Kasseforseglingstape
Dimensioner (L x B) 66 m x 48 mm
Længde (engelsk) 216.5 ft.
Længde (metrisk) 66 m
Bredde (engelsk) 1,88 tommer
Bredde (metrisk) 48 mm