Få mere at vide
SCAT Æske til Politainer (foldbar affaldsbeholder)
Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SCAT Politainere er en ideel måde at slippe for sikker opbevaring selv på begrænsede pladser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Ikke autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Farve | Hvid (gennemsigtig) |
| Dimensioner (L x B x H) | 306 x 290 x 290 mm |
| Til brug med (applikation) | Affaldsbortskaffelsessystem |
| Til brug med (udstyr) | Politainer |
| Materiale | Korrugeret |
| Mundstil | Bred |
| Produkttype | Cubitainer |
| Sterilitet | Ikke-steril |