Få mere at vide
Gilac™ Skåle med håndtag, 50 cykler
Artikelnummer. 17978981
Skift visning
Mængde:
10 stk.
Artikelnummer. Mængde
17978981 10 stk.
1 options
Artikelnummer. 17978981 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G627421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.70 DKK
    145.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.76 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
50 cykelskåle med håndtag er genanvendelige plastikskåle med enestående holdbarhed, selv i den intensive brugscyklus.
  • Genanvendelig plastskål.
  • Enestående holdbarhed selv i den intensive brugscyklus.
  • Ideel til institutionel cateringbrug.
  • Pakke med 10 stk.
Tekniske data
Produkttype Skål
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 134 mm
Højde (metrisk) 65 mm
Mængde 10 stk.
Vægt (metrisk) 0.65 kg