missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human BDNF ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) er et medlem af neurotrofinfamilien. BDNF syntetiseres som præ-proBDNF, efterfulgt af spaltning til proBDNF. Selvom yderligere processering genererer det modne, 14 kDa protein, er pro-BDNF biologisk aktivt og udskilles i synaptiske vesikler sammen med den modne form. BDNF er bredt udtrykt i centralnervesystemet og virker på en autokrin og parakrin måde på flere klasser af neuroner. Signalering sker hovedsageligt gennem tyrosinkinasereceptoren TrkB, selvom binding til den lavere affinitetsreceptor, p75-NTR, også er blevet påvist. BDNF fremmer neuronal overlevelse og differentiering og har vist sig at spille en afgørende rolle i hukommelsesdannelse og synaptisk regulering. BDNF induceres af kortikale neuroner og er nødvendig for overlevelse af striatale neuroner i hjernen. Ekspression af BDNF er reduceret ved både Alzheimers og Huntington sygdomspatienter, og kan også spille en rolle i reguleringen af stressrespons og i biologien af humørsygdomme.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P23560 |
| Analyseområde | 0,066 til 16 ng/ml |
| Assay følsomhed | 80 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 627 |
| Gen symbol | BDNF |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion