missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Kortisol fra kvæg/får ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
96 prøver
Beskrivelse
Cortisol er det mest potente glukokortikoid produceret af den menneskelige binyre. Det syntetiseres ud fra kolesterol, og dets produktion stimuleres af hypofyse adrenokortikotropt hormon (ACTH), som reguleres af corticotropin releasing factor (CRF). ACTH- og CRF-sekretioner hæmmes af høje cortisolniveauer i en negativ feedback-loop. I plasma er størstedelen af cortisol bundet med høj affinitet til kortikosteroidbindende globulin (CBG eller transcotin). Cortisol virker gennem specifikke intracellulære receptorer og påvirker adskillige fysiologiske systemer, herunder immunfunktion, glucosemodregulering, vaskulær tonus og knoglemetabolisme.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 1,56 til 100 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.96 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Urin |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Interassay CV | <10% |
| Intraassay CV | <10 |
| Sættets indhold | Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Biotinyleret detektionsantistof, HRP konjugat, Standard& Prøve fortynder, Biotinyleret detektionsantistoffortynder, HRP konjugatfortynder, Vaskebuffer, TMB substrat, Stop Løsning, Pladeforsegler |
| Etiket eller farvestof | HRP |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion