Få mere at vide
Lonza™ Bovint hypofyseekstrakt (BPE), 13 mg/ml, 2 ml
Artikelnummer. 11685480
Skift visning
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11685480 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11685480 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC4009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nyttigt supplement til dyrkning af forskellige epitelcelletyper.
  • Velegnet til brug i dyrkning af forskellige epitelcelletyper.
  • Produktet er inkluderet i SingleQuots™ Kits forbundet med forskellige mediesystemer til epitelcelletyper.
  • Tilgængelig i en koncentration på 13 mg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 13 mg/mL
Produkttype Bovint hypofyseekstrakt
Mængde 2 ml