Få mere at vide
Invitrogen™ Bovin IL-6 Ucoated ELISA Kit
Beskrivelse
Bovin IL-6 Ucoated ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af bovint IL-6. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P26892 |
| Analyseområde | 78,1 til 5000 pg/ml |
| Assay følsomhed | <78.1 pg/mL |
| Oversigt | Bovin IL-6 ELISA Reagenssæt |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Kolorimetrisk ELISA (TMB substrat) med plader |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Serum, Supernatant |
| Specificitet | Ingen signifikant krydsreaktion med rekombinant bovint IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-8, IFNg eller TNFa |
| Tilstrækkelig til | 5 x 96 mikropladebrønde |
| Vis mere |