Få mere at vide
Invitrogen™ Bovint IFN gamma Ucoated ELISA Kit
Artikelnummer. 10197573
Mængde:
5 x 96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10197573
Brand: Invitrogen™ ESS0026B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Bovint IFN-gamma Ucoated ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af bovint IFN-gamma. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) er en makrofagaktiveringsfaktor og immuninterferon, der primært produceres af T-lymfocytter og naturlige dræberceller som reaktion på antigener, mitogener, Staphylococcus enterotoxin B, phytohæmaglutanin og andre cytokiner. IFN gamma er et dimert protein bestående af to underenheder på 146 aminosyrer. IFN gamma er et glycoprotein, der funktionelt eksisterer som en homodimer på ca. 45 kDa. På SDS-PAGE vises IFN gamma som en kombination af 25, 20 og mindre 15,5 kDa bånd som et resultat af differentiel glycosylering. Den biologiske aktivitet af IFN gamma-homodimeren er meget artsspecifik. Humant IFN gamma viser ikke krydsreaktivitet med mus. IFN gammafunktion inkluderer følgende: antiviral aktivitet, tumor antiproliferativ aktivitet, induktion af klasse I og II MHC, makrofagaktivering og forbedret immunoglobulinsekretion af B-lymfocytter. IFN gamma er involveret i cytokinregulering og virker også synergistisk med andre cytokiner. Aktivering af IFN gamma sker gennem binding af IFN gamma receptor I og II og aktivering af JAK-STAT pathwayen. IFN gamma viser ikke nogen homologi med IFN alfa eller IFN beta, men human IFN gamma viser ca. 40% sekvenshomologi med muse IFN gamma. IFN gamma opreguleres af IL2, FGF basic, EGF og nedreguleres af vitamin D3 eller DMN. IFN gamma-genmutationer er forbundet med aplastisk anæmi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P07353
Analyseområde 31,3 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed <31.3 pg/mL
Oversigt Bovint IFN gamma ELISA Reagenssæt
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Kolorimetrisk ELISA (TMB substrat) med plader
Produkttype ELISA
Prøvetype Serum, Supernatant
Specificitet Ingen signifikant krydsreaktion med rekombinant bovin IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 eller TNFa eller med rekombinant human, mus eller rotte IFNg
Tilstrækkelig til 5 x 96 mikropladebrønde
Målarter Kvæg
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 281237
Gen symbol IFNG
Sættets indhold Coating antistof, Lyofiliseret rekombinant standard, Detektionsantistof, Streptavidin-HRP, Substratopløsning, Klar til brug Stop Solution, 0,16M svovlsyre, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder
Etiket eller farvestof HRP
Måling Absorbans ved 450 nm minus absorbans (ved 550 nm)
Præcision Ikke målt
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IFN gamma
Test tid 24 hrs
Samlet analysetid 2 timer 50 minutter