missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gibco™ Bovine Fetuin (brugerdefineret produkt)
Beskrivelse
Dette er en GIBCO Tilpasset produkt. Udfyld venligst og indsend den tilpassede medieforespørgselsformular , og en kundeservicerepræsentant vil kontakte dig vedrørende priser og tilgængelighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Bovin Fetuin, 1g, bruges til cellelevedygtighed, spredning og funktion, pattedyrcellekulturapplikationer, kun til forskningsbrug |
| Produkttype | Bovin Fetuin |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed, proliferation og funktion, pattedyrcellekultur |
| Mængde | 1 g |
| Regulatorisk status | Må kun benyttes til forskningsformål. |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?