Få mere at vide
Lonza™ Bovint hjerneekstrakt (BBE), 9 mg/ml, 5 ml
Artikelnummer. 11615490
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11615490 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11615490 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC4098
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nyttigt supplement til dyrkning af forskellige endotelcelletyper.
  • Velegnet til brug i dyrkning af forskellige endotelcelletyper.
  • Indeholder vækstfaktorer for vækst af endotelceller.
  • Tilgængelig i en koncentration på 9 mg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 9 mg/mL
Produkttype Bovint hypofyseekstrakt
Mængde 5 ml