Få mere at vide
MP Biomedicals™ Bovint hjerneekstrakt
Artikelnummer. 16339865 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
2,5 ml
Artikelnummer. Mængde
16339865 2,5 ml
1 options
Artikelnummer. 16339865 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092850550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Filtreret bovint hjerneekstrakt brugt til forskellige endotelcelletypekulturer.
  • Bovine Brain Extract (BBE) er lavet af friske, ufrosne hypofyse fra unge, sunde kvæg under 30 måneder gamle. De er født, opvokset og slagtet i New Zealand fra en USDA godkendt kilde. New Zealandsk kvæg er internationalt anerkendt for at være fri for bovin spongiform encephalopati (BSE, kogalskab) og har ingen historie med blåtungesygdom.
  • Dette Bovine Brain Extract (BBE) er formuleret til at blive brugt ved 0,1-0,2 % i det endelige serumfrie medium. Undersøgelser har vist, at dette niveau af BBE ved standarden 7,5-15 mikrogram/ml fuldt ud vil erstatte endotelcellevæksttilskud (ECGS). BBE tillader dyrkning af disse celler uden fødelag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C, må ikke tø op og genfryses
Form Væske
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Mængde 2,5 ml