Få mere at vide
Invitrogen™ Bovin bFGF ELISA Kit
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Description
Bovin bFGF kvantificerer bovin bFGF i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant bovin bFGF.
FGF2 (FGFb, fibroblast growth factor basic) tilhører familien fibroblast growth factor (FGF) og interagerer med transmembrane receptorer med høj affinitet for at påvirke celleproliferation og vævsneovaskularisering. FGF2 eksisterer som fem isoformer med distinkte intracellulære lokaliseringer og funktioner. 18 kDa isoformen er overvejende cytosolisk og virker gennem celleoverfladereceptorer, hvorimod 22, 22,5, 24 og 34 kDa isoformerne er nukleære og kan signalere uafhængigt af transmembrane receptorveje. Hos mennesker er genet placeret på q-armen af kromosom 4. FGF2 har været impliceret i forskellige biologiske processer, såsom udvikling af lemmer og nervesystem, sårheling og tumorvækst. mRNA'et for FGF2 indeholder flere polyadenyleringssteder og er alternativt translateret fra ikke-AUG- og AUG-initieringskodoner, hvilket resulterer i fem forskellige isoformer med forskellige egenskaber. De CUG-initierede isoformer er lokaliseret i kernen og er ansvarlige for den intrakrine virkning, hvorimod den AUG-initierede form for det meste er cytosolisk og er ansvarlig for de parakrine og autokrine virkninger af denne FGF. Sygdomme forbundet med FGF2-dysfunktion omfatter Kaposi Sarcoma og corneal neovaskularisering.
Specifications
Specifications
| Adgangsnummer | Grundlæggende fibroblast vækstfaktor; basisk fibroblast vækstfaktor bFGF; bFGF; FGF; fgf grundlæggende; Fgf2; Fgf-2; FGFB; FGF-b; Fibroblast vækstfaktor; fibroblast vækstfaktor 2; fibroblast vækstfaktor 2 (basisk); HBGF-2; Heparin-bindende vækstfaktor 2; H-FGF-b-147; H-FGF-b-154; M-FGF-b; Prostatisk vækstfaktor; prostatropin |
| Analyseområde | 4,10 til 1.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 4.1 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 281161 |
| Gen symbol | FGF2 |
| Interassay CV | <12% |
| Show More |