Få mere at vide
Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30230549 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30230549 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30230549 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NB7162V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3860.00 DKK
    3648.75 DKK / 1ml
    Spare 211.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bovine Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG (H+L)
Applikationer ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Værtsarter Bovine
Immunogen This Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against rabbit IgG-heavy and light chain.
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rabbit
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG