Få mere at vide
Bourgeonal (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bourgeonal |
| CAS | 18127-01-0 |
| Molekylær formel | C13 H18 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-13(2,3)12-8-6-11(7-9-12)5-4-10-14/h6-10H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(CCC=O)cc1 |
| IUPAC navn | 3-(4-tert-butylphenyl)propanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vægt | 190.1358 |