Få mere at vide
Fisherbrand™ Bouffant Kasketter
Artikelnummer. 17851772 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Størrelse:
24 tommer
Artikelnummer. Farve Størrelse
17851772 Hvid 24 tommer
1 options
Artikelnummer. 17851772
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Komfortabelt, ikke-bindende elastikbånd holder hætten sikkert på hovedet.
  • 10-12 gm2 spunbonded polypropylen (SBPP)
  • Stærk, let og åndbar
  • Latex fri
  • Håndlavet, flad rund stil, dobbelt elastik
Tekniske data
Produkttype Bouffant
Størrelse 24 tommer
Materiale Spunbond polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Sterilitet Ikke steril
Diameter (engelsk) 24 tommer
Inkluderer Kun Bouffant Cap
Konstruktion 10 til 12 g/m2 spunbond polypropylen
Til brug med (applikation) Lab, renrum, industri
Modstand MD = 35N, CD = 23N
Stil Rund