missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Retsch™ Bundsigter SM med firkantede huller
Shop alle Retsch produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Porestørrelse:
4.00 mm
20.00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål eller stål 1.0353 til slibning uden tungmetalforurening
- Firkantede huller
- Til brug med skæremølle
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Firkantede huller |
| Porestørrelse | 20.00 mm |
| Type | Sigte |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Skæreværk SM 200 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion