Få mere at vide
Retsch™ Bundsigter SM med firkantede huller
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
4.00 mm
20.00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål eller stål 1.0353 til slibning uden tungmetalforurening
- Firkantede huller
- Til brug med skæremølle
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Firkantede huller |
| Porestørrelse | 4.00 mm |
| Type | Sigte |
| Til brug med (udstyr) | Skæreværk SM 200 |
| Mesh materiale | Stål |