Få mere at vide
Retsch™ Bundsigter SK 300 med trapezhuller
Artikelnummer. 15606455 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
250μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15606455
Brand: Retsch™ 02.407.0100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Retsch™ Bundsigter SK 300 med trapezhuller er konstrueret af rustfrit stål for holdbarhed og velegnet til brug med Cross Beater Mill SK 300.
  • Rustfrit stål
  • Trapezhuller
  • Til brug med krydspiskere
Tekniske data
Oversigt Trapezhuller
Porestørrelse 250μ m
Type Sigte
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Cross Beater Mill SK 300