Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Opløsningsmiddelfiltre
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Beskyt dit HPLC-system mod kontaminering med Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Opløsningsmiddelfiltre. Det flade design sikrer effektiv trækning. De er lavet af 100% PEEK polymer og inkluderer to 10 μm filtre. En helium-sprøjteport og fritte er indbygget til valgfri brug.
- Effektiv lodtrækning
- 100% PTFE polymer, inklusive 2 μm filter
- Indbygget helium sprayport og fritte
- Rustfrit stål μ10 m indløbsfiltre for længere levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Filtersæt |
| Oversigt | 1/16 tommer rør til 1/8 tommer. OD rør |
| Til brug med (udstyr) | Passer 1/16 tommer. OD-rør til 1/8 tommer. OD plastikrør |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.