Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE Wide Neck 1L flaske
Artikelnummer. 10653802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10653802 1 L Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10653802 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. FB51441
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Testet og certificeret til at opfylde FN-standarder for sikker transport af farlige materialer
  • Leveres med manipulationssikker polypropylen hætte
  • Farve: Klar
  • Winchester mønster
  • Ikke godkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Materiale HDPE
Mængde 4
Bredde (metrisk) 100
Mund Brede
Højde (metrisk) 210 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Indlysende manipulation
Certificeringer/compliance Testet og certificeret til at opfylde FN-standarder for sikker transport af farlige materialer