Beskrivelse
Brug sikkert den slanke, kompakte Thermo Scientific™ Bottle/Tube Roller i CO2 og/eller fugtige omgivelser. Flaske-/rørrulleren er i stand til at rulle rør eller flasker i flere størrelser og har digitalt styret hastighed fra 1-80 rpm. Maksimer værdifuld plads på bordet eller i inkubatoren ved at stable to oven på hinanden med det valgfrie stablesæt. Kontrollér uden at forstyrre inkuberende prøver med den valgfri fjernbetjening, som også tilføjer en timerfunktion, når den bruges. Inkluderer O-ringe for at sikre jævn rulning med rør.
- Justerbar hastighed passer til en række applikationer
- Antikorrosiv, slidbestandig konstruktion muliggør brug i fugtige ogCO2-miljøer
- Justerbare rullere kan rumme en række forskellige rør-/flaskestørrelser
- Stable-sættet tillader stablering af to enheder, hvilket sparer værdifuld plads på bænken
- Valgfri fjernbetjening gør det muligt at betjene enheden under inkubatoren og tilføjer timerfunktion
O-ringe for at sikre jævn rulning med rør
Tekniske data
Tekniske data
| Roterende vinkel | 0° |
| Bæreevne (metrisk) | 6.5 kg |
| Hastighedsområde | 1 til 80 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 100/240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 60 °C |
| Watt | 10 W |
| Produkttype | Ruller |
| Bæreevne (engelsk) | 14.3 lb. |
| Certificeringer/compliance | cCSAus, CE |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.