Få mere at vide
Beschreibung
Brug sikkert den slanke, kompakte Thermo Scientific™ Bottle/Tube Roller i CO2 og/eller fugtige omgivelser. Flaske-/rørrulleren er i stand til at rulle rør eller flasker i flere størrelser og har digitalt styret hastighed fra 1-80 rpm. Maksimer værdifuld plads på bordet eller i inkubatoren ved at stable to oven på hinanden med det valgfrie stablesæt. Kontrollér uden at forstyrre inkuberende prøver med den valgfri fjernbetjening, som også tilføjer en timerfunktion, når den bruges. Inkluderer O-ringe for at sikre jævn rulning med rør.
- Justerbar hastighed passer til en række applikationer
- Anti-korrosiv, slidstærk konstruktion muliggør brug i CO2 og fugtige miljøer
- Justerbare rullere kan rumme en række forskellige rør-/flaskestørrelser
- Stablesæt gør det muligt at stable to enheder oven på hinanden, hvilket sparer værdifuld bordplads
- Valgfri fjernbetjening letter betjening af enheden i inkubatoren og tilføjer en timerfunktion
Inkluderer:
O-ringe for at sikre jævn rulning med rør
Spezifikation
Spezifikation
| Bæreevne (metrisk) | 6.5 kg |
| Hastighedsområde | 1 til 80 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 60 °C |
| Watt | 10 W |
| Produkttype | Ruller |
| Bæreevne (engelsk) | 14.3 lb. |
| Certificeringer/compliance | cCSAus, CE |
| Stiktype | Ledningssæt med diverse stik |
| Mehr anzeigen |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.