Få mere at vide
Thermo Scientific™ Flaske/rørruller
Artikelnummer. 15248854 Shop alle Thermo Scientific produkter
Stiktype:
Amerikansk stik
Ledningssæt med diverse stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15248854
Brand: Thermo Scientific™ 88881003
Sikker brug af denne slanke, kompakte flaske/rørruller, der er i stand til at rulle rør eller flasker i flere størrelser, i CO2 og/eller fugtige omgivelser.
Brug sikkert den slanke, kompakte Thermo Scientific™ Bottle/Tube Roller i CO2 og/eller fugtige omgivelser. Flaske-/rørrulleren er i stand til at rulle rør eller flasker i flere størrelser og har digitalt styret hastighed fra 1-80 rpm. Maksimer værdifuld plads på bordet eller i inkubatoren ved at stable to oven på hinanden med det valgfrie stablesæt. Kontrollér uden at forstyrre inkuberende prøver med den valgfri fjernbetjening, som også tilføjer en timerfunktion, når den bruges. Inkluderer O-ringe for at sikre jævn rulning med rør.
  • Justerbar hastighed passer til en række applikationer
  • Anti-korrosiv, slidstærk konstruktion muliggør brug i CO2 og fugtige miljøer
  • Justerbare rullere kan rumme en række forskellige rør-/flaskestørrelser
  • Stablesæt gør det muligt at stable to enheder oven på hinanden, hvilket sparer værdifuld bordplads
  • Valgfri fjernbetjening letter betjening af enheden i inkubatoren og tilføjer en timerfunktion
Inkluderer:
O-ringe for at sikre jævn rulning med rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 6.5 kg
Hastighedsområde 1 til 80 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spænding 100/240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 60 °C
Watt 10 W
Produkttype Ruller
Bæreevne (engelsk) 14.3 lb.
Certificeringer/compliance cCSAus, CE
Stiktype Amerikansk stik
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 140 °F
Frekvens 50/60 Hz
Diameter (engelsk) Rulle 1.1 tommer
Maks. Flaskediameter (engelsk) ≤ 4,72 tommer
Diameter (metrisk) rulle 28 mm
Maks. Flaskediameter (metrisk) ≤ 120 mm
Dimensioner (L x B x H) 14,2 x 2,8 tommer (360 x 72 mm)
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Højde (metrisk) 72 mm
Længde (engelsk) 14,2 tommer
Længde (engelsk) platform 14.2 in.
Længde (metrisk) 360 mm
Længde (metrisk) platform 360 mm
Bredde (engelsk) 14,9 tommer
Bredde (metrisk) 378 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 14.3 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 6.5 kg
Model- Flaske, rørrulle
Vise LED-skærm med rullerhastighed
Fugtighedsområde ≤95 %
Antal ruller 6 ruller som standard, op til 11 kan tilføjes
Stabelbar To oven på hinanden med valgfrit sæt
Timer rækkevidde 0 til 999 min., kontinuerlig
Tolerance ≤ Resistent over for 95 % fugt og CO 2
Garanti og servicetilbud 2 år
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.