Få mere at vide
Fisherbrand™ Flaske- og rørruller, variabel hastighed 5 til 80 rpm, digital skærm
Artikelnummer. 15376617 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
0,5 til 80 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
15376617 0,5 til 80 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 15376617 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 88861004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11385.00 DKK
    8086.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 3298.23 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Slank og kompakt flaske/rørruller er i stand til at rulle flere størrelser af rør eller flasker.
  • Justerbar hastighed passer til en række applikationer
  • Stabelbar enhed for at spare bordplads
  • CO2-bestandig, valgfri fjernbetjening til betjening i inkubator eller biosikkerhedsskab
  • Hastighedsområde: 0,5 til 80 rpm
  • Omgivelsestemperatur: 4°C til 60°C
  • Seks rullere som standard, op til 11
  • Kontinuerlig driftstilstand
  • Strømforsyning: AC100-240V, 50-60Hz
  • Timerområde: 0-999 min eller kontinuerlig drift
  • Tilgængelige rør eller flasker, maks.: 120 mm flasker; rør
  • Ny vægt: 6,5 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 6.5 kg
Hastighedsområde 0,5 til 80 rpm
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 60 °C
Watt 10 W
Dimensioner (L x B x H) 402 x 360 x 72 mm
Fugtighedsområde ≤95 %
Antal ruller 6 ruller som standard, op til 11 kan tilføjes