Få mere at vide
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Yderhus
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Specialiseret luftrensning og lukket kredsløbssystem sikrer ingen tab af reagens under dispensering, såvel som når enheden ikke er i brug
- Leveres med fire adaptere med forskellige diametre til universel brug med flere flaskestørrelser
- Det teleskopiske sugerør kan nemt justeres til forskellige flaskehøjder
- Kalibreringsværktøj tillader nem laboratoriekalibrering med indbygget genkalibreringsmekanisme for at sikre den højeste reproducerbarhed under dispenserens ’lange livscyklus
- Hver dispenser er individuelt testet og leveres med et certifikat for ydeevne
- Til dispensering af organiske og uorganiske væsker
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 2,5 ml |
| Til brug med (applikation) | Dispensering af organiske og uorganiske væsker |
| Inkluderer | Fire adaptere |