Få mere at vide
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Yderhus
Artikelnummer. 16892090 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
16892090 100 ml Hver
16852090 2,5 ml -
16862090 5 ml -
16872090 25 ml -
16882090 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16892090 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    783.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.63 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Ydre hus til BTD og dispenseringsreagenser
  • Specialiseret luftrensning og lukket kredsløbssystem sikrer ingen tab af reagens under dispensering, såvel som når enheden ikke er i brug
  • Leveres med fire adaptere med forskellige diametre til universel brug med flere flaskestørrelser
  • Det teleskopiske sugerør kan nemt justeres til forskellige flaskehøjder
  • Kalibreringsværktøj tillader nem laboratoriekalibrering med indbygget genkalibreringsmekanisme for at sikre den højeste reproducerbarhed under dispenserens ’lange livscyklus
  • Hver dispenser er individuelt testet og leveres med et certifikat for ydeevne
  • Bruger:
    • Til dispensering af organiske og uorganiske væsker
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Volumen (metrisk) 100 ml
    Til brug med (applikation) Dispensering af organiske og uorganiske væsker
    Inkluderer Fire adaptere