Få mere at vide
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Cylindre
Artikelnummer. 16872100 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16872100
Brand: Corning™ 6858
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenserer reagens for at undgå at miste opløsning under normal overførsel
  • Specialiseret luftrensning og lukket kredsløbssystem sikrer ingen tab af reagens under dispensering, såvel som når enheden ikke er i brug
  • Leveres med fire adaptere med forskellige diametre til universel brug med flere flaskestørrelser
  • Det teleskopiske sugerør kan nemt justeres til forskellige flaskehøjder
  • Kalibreringsværktøj tillader nem laboratoriekalibrering med indbygget genkalibreringsmekanisme for at sikre den højeste reproducerbarhed under dispenserens ’lange livscyklus
  • Hver dispenser er individuelt testet og leveres med et certifikat for ydeevne
  • Bruger:
    • Til dispensering af organiske og uorganiske væsker
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Volumen (metrisk) 100 mL
    Til brug med (applikation) Dispensering af organiske og uorganiske væsker
    Inkluderer Fire adaptere