Få mere at vide
Corning™ Flaske Top Dispensere
Artikelnummer. 16892080 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
16892080 0,25 til 2,5 ml -
16802090 0,5 til 5 ml -
16812090 1 til 10 ml -
16822090 2,5 til 25 ml Hver
16832090 5 til 50 ml -
16842090 10 til 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16892080 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00 DKK
    3148.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 221.59 DKK
    6% Slukket
På lager
Corning™ Bottle Top Dispensers er volumetriske instrumenter designet til bekvem og sikker dispensering af væsker uden tab af reagens.
  • Nøjagtig og reproducerbar lydstyrkeindstilling
  • 360° drejelig ventilblok til bekvem dispensering med hårde flaskeforbindelser
  • Praktisk 3-positions udledningsrør til dispensering, prøvegenvinding og tømning
  • Unikt drypfrit system for at øge sikkerheden på arbejdet
  • Nem adskillelse for rengøring
  • Nem kalibrering i laboratoriet med indbygget genkalibreringsmekanisme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,012 ml
Produkttype Flasketopdispenser
Certificeringer/compliance ISO 8655
Farve Grå, Orange
Tæthed 2,2 g/cm 3
Materiale Polypropylen, PTFE
Volumen (metrisk) 0,25 til 2,5 ml
Til brug med (applikation) Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) Glas og plastikflasker
Inkluderer Kalibreringsværktøj, gevindadaptersæt (4 størrelser), teleskopisk sugerør, instruktionsmanual, ydeevnecertifikat
Inkrementer 0.05 mL
Præcision ≤0,002 ml
Sterilitet Ikke steril
Temperatur (engelsk) 33,8 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 1 °C til 40 °C
Damptryk ≤500 mbar
Viskositetsvurdering ≤500 mm 2 /sek
garanti 3 år