Få mere at vide
Corning™ Flaske Top Dispensere
Artikelnummer. 16832090 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16832090
Brand: Corning™ 6844
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Bottle Top Dispensers er volumetriske instrumenter designet til bekvem og sikker dispensering af væsker uden tab af reagens.
  • Nøjagtig og reproducerbar lydstyrkeindstilling
  • 360° drejelig ventilblok til bekvem dispensering med hårde flaskeforbindelser
  • Praktisk 3-positions udledningsrør til dispensering, prøvegenvinding og tømning
  • Unikt drypfrit system for at øge sikkerheden på arbejdet
  • Nem adskillelse for rengøring
  • Nem kalibrering i laboratoriet med indbygget genkalibreringsmekanisme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,3 ml
Produkttype Flasketopdispenser
Certificeringer/compliance ISO 8655
Farve Grå, Orange
Tæthed 2,2 g/cm 3
Materiale Polypropylen, PTFE
Volumen (metrisk) 5 til 50 ml
Til brug med (applikation) Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) Glas og plastikflasker
Inkluderer Kalibreringsværktøj, gevindadaptersæt (4 størrelser), teleskopisk sugerør, instruktionsmanual, ydeevnecertifikat
Inkrementer 1 mL
Præcision ≤0,050 ml
Sterilitet Ikke steril
Temperatur (engelsk) 33,8 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 1 °C til 40 °C
Damptryk ≤500 mbar
Viskositetsvurdering ≤500 mm 2 /sek
garanti 3 år