Få mere at vide
Corning™ Flaske Top Dispensere
Corning™ Bottle Top Dispensers er volumetriske instrumenter designet til bekvem og sikker dispensering af væsker uden tab af reagens.
Brand:  Corning™ 6843
3133.24 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16822090
  • 3828.12 DKK / Hver
Genomics Powerhouse
Brug rabatkode 24117 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Nøjagtig og reproducerbar lydstyrkeindstilling
  • 360° drejelig ventilblok til bekvem dispensering med hårde flaskeforbindelser
  • Praktisk 3-positions udledningsrør til dispensering, prøvegenvinding og tømning
  • Unikt drypfrit system for at øge sikkerheden på arbejdet
  • Nem adskillelse for rengøring
  • Nem kalibrering i laboratoriet med indbygget genkalibreringsmekanisme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
±0,15 ml
ISO 8655
2,2 g/cm 3
2,5 til 25 ml
Glas og plastikflasker
0.5 mL
Ikke steril
1 °C til 40 °C
≤500 mm 2 /sek
Flasketopdispenser
Grå, Orange
Polypropylen, PTFE
Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
Kalibreringsværktøj, gevindadaptersæt (4 størrelser), teleskopisk sugerør, instruktionsmanual, ydeevnecertifikat
≤0,025 ml
33,8 °F til 104 °F
≤500 mbar
3 år
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Power your pipeline from PCR to sequencing.
    Promo Code: 24117
    Expires2025-08-24
    Days
    4
    Hours
    9
    Minutes
    9
    Seconds
    54
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Flaske Top Dispensere > 2,5 til 25 ml