Beskrivelse
- Nøjagtig og reproducerbar lydstyrkeindstilling
- 360° drejelig ventilblok til bekvem dispensering med hårde flaskeforbindelser
- Praktisk 3-positions udledningsrør til dispensering, prøvegenvinding og tømning
- Unikt drypfrit system for at øge sikkerheden på arbejdet
- Nem adskillelse for rengøring
- Nem kalibrering i laboratoriet med indbygget genkalibreringsmekanisme
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,06 ml |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655 |
| Farve | Grå, Orange |
| Tæthed | 2,2 g/cm 3 |
| Materiale | Polypropylen, PTFE |
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Til brug med (applikation) | Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler |
| Til brug med (udstyr) | Glas og plastikflasker |
| Inkluderer | Kalibreringsværktøj, gevindadaptersæt (4 størrelser), teleskopisk sugerør, instruktionsmanual, ydeevnecertifikat |
| Vis mere |