Få mere at vide
Corning™ Flaske Top Dispensere
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nøjagtig og reproducerbar lydstyrkeindstilling
- 360° drejelig ventilblok til bekvem dispensering med hårde flaskeforbindelser
- Praktisk 3-positions udledningsrør til dispensering, prøvegenvinding og tømning
- Unikt drypfrit system for at øge sikkerheden på arbejdet
- Nem adskillelse for rengøring
- Nem kalibrering i laboratoriet med indbygget genkalibreringsmekanisme
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,03 ml |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655 |
| Farve | Grå, Orange |
| Tæthed | 2,2 g/cm 3 |
| Materiale | Polypropylen, PTFE |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 5 ml |
| Til brug med (applikation) | Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler |
| Til brug med (udstyr) | Glas og plastikflasker |
| Inkluderer | Kalibreringsværktøj, gevindadaptersæt (4 størrelser), teleskopisk sugerør, instruktionsmanual, ydeevnecertifikat |
| Vis mere |