Få mere at vide
Corning™ Bottle Top Dispenser (BTD) PTFE-stempel
Artikelnummer. 16852110 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
16852110 100 ml -
16802110 2,5 ml Hver
16812110 5 ml -
16822110 10 ml -
16832110 25 ml -
16842110 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16852110 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 DKK
    718.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.18 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
PTFE stempel til BTD og dispensering af reagenser
  • Specialiseret luftrensning og lukket kredsløbssystem sikrer ingen tab af reagens under dispensering, såvel som når enheden ikke er i brug
  • Leveres med fire adaptere med forskellige diametre til universel brug med flere flaskestørrelser
  • Det teleskopiske sugerør kan nemt justeres til forskellige flaskehøjder
  • Kalibreringsværktøj tillader nem laboratoriekalibrering med indbygget genkalibreringsmekanisme for at sikre den højeste reproducerbarhed under dispenserens ’lange livscyklus
  • Hver dispenser er individuelt testet og leveres med et certifikat for ydeevne
  • Bruger:
    • Til dispensering af organiske og uorganiske væsker
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Volumen (metrisk) 100 ml
    Til brug med (applikation) Dispensering af organiske og uorganiske væsker
    Inkluderer Fire adaptere