Få mere at vide
Socorex™ Flaske Top Dispenser 530 Model
Volumen (metrisk):
10 til 100 ml
5 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Specifications
Specifications
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | DA ISO 8655 |
| Volumen (metrisk) | 10 til 100 ml |
| Model- | 530 |