Få mere at vide
Socorex™ Flaske Top Dispenser 530 Model
Artikelnummer. 13578290
Volumen (metrisk):
10 til 100 ml
5 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13578290
Brand: Socorex™ 530.050
Kun null tilbage
Specifications
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance DA ISO 8655
Volumen (metrisk) 5 til 50 ml
Model- 530