Få mere at vide
Eppendorf™ Bottle Thread Adapter
Artikelnummer. 10134721
Skift visning
Trådstørrelse:
GL 32 to GL/S 28
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Trådstørrelse Pakningsstørrelse
10134721 GL 32 to GL/S 28 Hver
1 options
Artikelnummer. 10134721 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4960835005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 DKK
    170.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.00 DKK
    12% Slukket
På lager
Bottle Thread Adapter from GL 32 to GL/S 28
  • ETFE
  • From GL 32 to GL/S 28
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bottle Thread Adapter
Materiale ETFE
Trådstørrelse GL 32 to GL/S 28