Få mere at vide
Gilson™ Flaskestativ
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Materiale: aluminium
- For Kimax eller Pyrex flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flaskestativ |
| Oversigt | Kode 91 |
| Til brug med (udstyr) | 11 Kimax eller Pyrex Flasker |
| Volumen (metrisk) | 500 ml |