Få mere at vide
Sampling Systems™ Flaskeholder
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
Beskrivelse
- Teleskopprøvetagere bruges ofte til at tage overfladeprøver fra floder, tanke og søer
- Et bredt udvalg af tilbehør er tilgængeligt for at gøre TeleScoop ideel til de fleste applikationer
- Tilbehør er udskiftelige og klikker simpelthen på plads
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dipper |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |